Learn More
D-Myo-inositol, 99.26 %, für HPLC-Analysen, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11471881 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11471881 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11471881 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219468890
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lipotropic agent used as a structural component of membrane phospholipids and a precursor for inositol phosphate second messengers.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Myo-inositol
Namenshinweis Für die HPLC-Analyse
CAS 87-89-8
Farbe Weiß
Dichte 6.2g/mL
Prozentgehaltsbereich 99.26%
Summenformel C6H12O6.
Menge 500 g
Synonym scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol
InChI-Schlüssel CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O
IUPAC-Name Cyclohexan-1,2,3,4,5,6-Hexol
Molekulargewicht (g/mol) 180.156
PubChem CID 892
ChEBI CHEBI:24848
Formelmasse 180.2
Physikalische Form Pulver