Learn More
D-Myo-inositol, 99.26 %, für HPLC-Analysen, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11368889 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11368889 50 g 50 Gramm
11378889 100 g 100 Gramm
11388889 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11368889
Marke: MP Biomedicals 0210205250
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 87-89-8
Summenformel C6H12O6.
Molekulargewicht (g/mol) 180.156
InChI-Schlüssel CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol
PubChem CID 892
ChEBI CHEBI:24848
IUPAC-Name Cyclohexan-1,2,3,4,5,6-Hexol
SMILES C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Myo-inositol
Namenshinweis Für die HPLC-Analyse
Farbe Weiß
Dichte 6.2 g/ml
Prozentgehaltsbereich 99.26 %
Menge 50 g
Formelmasse 180.2
Physikalische Form Pulver