Learn More
D-myo-Inositol, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11398889 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11398889 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11398889 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210205291
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    646.00 €
    615.30 € / 1 Kilogramm
    Sparen 30.70 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spielt eine wichtige Rolle als Strukturelement für sekundäre Boten in eukaryotischen Zellen. D-myo-Inositol, MP Biomedicals, ist ein Wachstumsfaktor für Tiere und Mikroorganismen. Es dient als wichtiger Bestandteil von Phosphatidyllinositol (PI) und dem P
Myo-Inositol ist die am häufigsten vorkommende Form von Polyolen und dient als strukturelles Element für sekundäre Boten in eukaryotischen Zellen.
  • Es ist ein Bestandteil von Membranphospholipiden, den Glycosyl-Phosphatidyl-Inositol-Ankern, die Glykoproteine an Zellmembranen binden, und Inositol-Phosphat-Second-Messengern
  • Inositol oder Cyclohexan-1,2,3,4,5,6-Hexol ist eine chemische Verbindung, ein sechsfacher Alkohol (Polyol) von Cyclohexan
  • Es existiert in neun möglichen Stereoisomeren, von denen die bekannteste, und die in der Natur am häufigsten vorkommende, die cis-1,2,3,5-trans-4,6-Cyclohexanhexol oder myo-inositol (ehemaliger Name Meso-inositol)-Form ist
  • Inositol ist ein Kohlenhydrat, wenn auch kein klassischer Zucker. Es hat einen Geschmack, der auf die Hälfte der Süße von Kristallzucker (Saccharose) getestet wurde
Spezifikation
CAS 87-89-8
Schmelzpunkt 220 °C bis 230 °C
pH Gegen Lackmus neutral (10%ige wässrige Lösung)
Summenformel C6H12O6.
Menge 1 kg
Synonym scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol
Löslichkeitsinformationen Leicht löslich in Wasser (50 mg/ml); leicht löslich in Alkohol; unlöslich in Ether und anderen gängigen organischen Lösungsmitteln.
InChI-Schlüssel CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O
IUPAC-Name Cyclohexan-1,2,3,4,5,6-Hexol
Molekulargewicht (g/mol) 180.156
PubChem CID 892
ChEBI CHEBI:24848
Formelmasse 180.2
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • D-myo-Inositol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: D-myo-Inositol