Learn More
Dp-Hydroxyphenylglycinamid (> 85%), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamide |
| CAS | 54397-23-8 |
| Summenformel | C8 H10 N2 O2 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | (2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamide, Benzeneacetamide, α-amino-4-hydroxy-, (αR)-, Benzeneacetamide, α-amino-4-hydroxy-, (R)-, (αR)-α-Amino-4-hydroxybenzeneacetamide, (R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamide, (R)-α-Amino-4-hydroxybenzeneacetamide, 4-Hydroxy-(R)-phenylglycinamide, D-p-Hydroxyphenylglycinamide, D-α-Amino-p-hydroxyphenylacetamide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H10N2O2/c9-7(8(10)12)5-1-3-6(11)4-2-5/h1-4,7,11H,9H2,(H2,10,12)/t7-/m1/s1 |
| SMILES | N[C@@H](C(=O)N)c1ccc(O)cc1 |
| IUPAC-Name | (2R)-2-Amino-2-(4-Hydroxyphenyl)acetamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 166.18 |
| Formelmasse | 166.0742 |