Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Panthenol, 98+ %
Artikelnummer. 10523981 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10523981 100 g Glasflasche 100 Gramm
10104770 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10523981 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 232801000
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 81-13-0 | C9H19NO4 | 205.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 81-13-0
Summenformel C9H19NO4
Molekulargewicht (g/mol) 205.25
MDL-Nummer MFCD00065006
InChI-Schlüssel SNPLKNRPJHDVJA-ZETCQYMHSA-N
Synonym dexpanthenol, d-panthenol, pantothenol, bepanthen, d-pantothenyl alcohol, ilopan, +-panthenol, bepanthene, panthoderm, thenalton
PubChem CID 131204
ChEBI CHEBI:27373
IUPAC-Name (2R)-2,4-Dihydroxy-N-(3-Hydroxypropyl)-3,3-Dimethylbutanamid
SMILES CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Panthenol
Namenshinweis 98+%
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 118°C to 120°C (2.7 Pa)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOCH2C(CH3)2CH(OH)CONH(CH2)3OH
Brechungsindex 1.4950 to 1.5020
Menge 100 g
Beilstein 04,III,75
Merck Index 15, 2949
Spezifischer Drehzustand +30.50° (20°C c=5,H2O on anh. sub)
Spezifische Drehung + 30.50
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in methanol,ethanol,sparingly soluble in chloroform,slightly soluble in diethyl ether,insoluble in fats and oils
Formelmasse 205.26
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit oder halbfester Stoff