Learn More
D-Panthenol, TRC
Artikelnummer. 30418131
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30418131 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30418131 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP18030010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Panthenol
CAS 81-13-0
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C9 H19 N O4
Menge 10 g
Synonym (2R)-2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutanamide, (R)-2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutanamide, D-(+)-2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutyramide, (+)-Panthenol, Alcopan 250, Bepanthen, Bepanthene, Bepantol, Cornergel, Cozyme, D(+)-2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutyramide, D(+)-Panthenol, D(+)-Pantothenyl alcohol, D(+)-alpha,gamma-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-beta,beta-dimethylbutyramide, D-P-A Injection, D-Panthenol, D-Pantothenyl alcohol, Dexpanthenol, Dolobene, Ilopan, Intrapan, Motilyn, NSC 302962, Panadon, Pantenyl, Panthenol, Panthenol 50W, (+)-Panthenol, Panthoderm, Pantol, Pantothenol, Pantothenyl alcohol, N-Pantoylpropanolamine, Provitamin B, Provitamin B5, Synapan, Thenalton, Urupan, Zentinic, d-Panthenol, d-Panthenol 50, d-Pantothenol, d-Pantothenyl alcohol
InChI-Formel InChI=1S/C9H19NO4/c1-9(2,6-12)7(13)8(14)10-4-3-5-11/h7,11-13H,3-6H2,1-2H3,(H,10,14)/t7-/m0/s1
SMILES CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCCO
IUPAC-Name (2R)-2,4-Dihydroxy-N-(3-Hydroxypropyl)-3,3-Dimethylbutanamid
Molekulargewicht (g/mol) 205.25
Formelmasse 205.1314
Reinheit (%) >95