Learn More
D-(-)-Pantolacton, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322827
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11322827 25 g 25 Gramm
11312827 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322827 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15983.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 599-04-2 | C6H10O3 | 130.143 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 599-04-2
Summenformel C6H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 130.143
MDL-Nummer MFCD00005392
InChI-Schlüssel SERHXTVXHNVDKA-BYPYZUCNSA-N
Synonym d---pantolactone, r-pantolactone, d-pantolactone, r-pantoyl lactone, d---pantoyl lactone, pantothenic lactone, r-3-hydroxy-4,4-dimethyldihydrofuran-2 3h-one, unii-j288d7o0js, 2 3h-furanone, dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-, 3r, r---pantolactone
PubChem CID 439368
ChEBI CHEBI:16719
IUPAC-Name (3R)-3-Hydroxy-4,4-Dimethyloxolan-2-on
SMILES CC1(COC(=O)C1O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-(-)-Pantolactone
Schmelzpunkt 89°C to 91°C
Siedepunkt 120°C to 122°C (15 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 80957
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,7013
Optische Drehung −51° (c=3 in Water)
Formelmasse 130.14
Reinheit (%) 99%