Learn More
D(-)-Pantolacton, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3758623 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10095653
Marke: Thermo Scientific Acros 218140050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 599-04-2 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 599-04-2
Summenformel C6H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 130.14
MDL-Nummer MFCD00005392
InChI-Schlüssel SERHXTVXHNVDKA-BYPYZUCNSA-N
Synonym d---pantolactone, r-pantolactone, d-pantolactone, r-pantoyl lactone, d---pantoyl lactone, pantothenic lactone, r-3-hydroxy-4,4-dimethyldihydrofuran-2 3h-one, unii-j288d7o0js, 2 3h-furanone, dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-, 3r, r---pantolactone
PubChem CID 439368
ChEBI CHEBI:16719
IUPAC-Name (3R)-3-Hydroxy-4,4-Dimethyloxolan-2-on
SMILES CC1(COC(=O)C1O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(-)-Pantolactone
Schmelzpunkt 88.0°C to 92.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 120.0°C to 122.0°C (15.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 18, V,1, 22
Fieser 16,269; 17,270
Merck Index 15, 7116
Spezifischer Drehzustand −50.50° (25°C c=2,H2O)
Spezifische Drehung − 50.50
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 130.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • D(-)-Pantolactone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.