Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Cycloserin, 99 %
Artikelnummer. 10061450 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10061450 5 g Glasflasche 5 Gramm
10224750 25 g Glasflasche 25 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10061450
Marke: Thermo Scientific Chemicals 129740050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 52-67-5 | C5H11NO2S | 149.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52-67-5
Summenformel C5H11NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 149.21
MDL-Nummer MFCD00064302
InChI-Schlüssel VVNCNSJFMMFHPL-VKHMYHEASA-N
Synonym d-penicillamine, penicillamine, cuprimine, d---penicillamine, depen, 3-mercapto-d-valine, cuprenil, d-penamine, --penicillamine, d-mercaptovaline
PubChem CID 5852
ChEBI CHEBI:7959
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-3-methyl-3-sulfanylbutansäure
SMILES CC(C)(C(C(=O)O)N)S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(-)-Penicillamine
Namenshinweis 99+%
Extinktion 0.07 max. (c=0.2, H2O, 1 cm cell) at 268nm
Schmelzpunkt 212.0°C
Farbe Weiß
pH 4.5 to 5.5 (1% soln.)
Glührückstand 0.1% max
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (1 g, 60°C, 670 Pa) (P2O5)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.0 to 102% (USP)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2C(SH)CH(NH2)CO2H
Menge 5 g
Merck Index 15, 7197
Spezifischer Drehzustand −65° (20°C c=5,1M NaOH,on dry)
Spezifische Drehung − 65.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 11.1% (20°C). Other solubilities: slightly soluble in ethanol,insoluble in ether,benzene,acetone,carbon tetra,chloride
Formelmasse 149.21
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • D(-)-Penicillamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.