Learn More
D-Phenyl-d5-alanine-N-t-BOC, CDN
Artikelnummer. 30317876
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30317876
Marke: CDN CDND63320.1G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-tert-Butoxycarbonyl-D-phenylalanine phenyl-d5
CAS 1213661-19-8
Summenformel C14 2H5 H14 N O4
Menge 0.1 g
Synonym (2 R)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)propanoic acid, N-tert-Butoxycarbonyl-D-phenylalanine-D5 (phenyl-D5), N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-phenylalanine-d5, (R)-N-(tert-Butyloxycarbonyl)phenylalanine-d5, N-BOC-(R)-(phenyl-d5)alanine, N-BOC-D-phenylalanine-d5 (phenyl-d5)
InChI-Formel InChI=1 S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11 H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m1/s1/i4D,5 D,6 D,7 D,8 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)c([2 H])c1[2 H]
IUPAC-Name (2 R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)propanoic acid
Molekulargewicht (g/mol) 270.34
Formelmasse 270.1628 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity