Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Pinitol, 95 %
Artikelnummer. p-7037825
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15413158 250 mg 250 Milligramm
15493148 1 g 1 Gramm
15403158 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15413158
Marke: Thermo Scientific Chemicals H56648.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 10284-63-6 | C7H14O6 | 194.18 g/mol
It is a precursor to biologically active fluorinated isosteres of inositol, which show cell growth inhibitory properties and  has shown antidiabetic properties in mice. It is  believed to be a salt stress regulator in a wide range of plants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein Vorläufer von biologisch aktiven fluorierten Isosteren von Inositol, die inhibitorische Eigenschaften des Zellwachstums zeigen und bei Mäusen antidiabetische Eigenschaften aufweisen. Es wird angenommen, dass es als Salzstress-Regulator in einer Vielzahl von Pflanzen dient.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10284-63-6
Summenformel C7H14O6
Molekulargewicht (g/mol) 194.18
MDL-Nummer MFCD00216659
InChI-Schlüssel DSCFFEYYQKSRSV-FEPQRWDDSA-N
Synonym d-pinitol, pinitol, 3-o-methyl-d-chiro-inositol, d-+-pinitol, inzitol, pinit, +-pinitol, methylinositol, sennitol, d-ononitol
PubChem CID 164619
IUPAC-Name (1R,2S,4S,5S)-6-methoxycyclohexane-1,2,3,4,5-pentol
SMILES COC1[C@@H](O)[C@@H](O)C(O)[C@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Pinitol
Schmelzpunkt 178°C to 185°C
Menge 250 mg
Merck Index 14,10361
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Optische Drehung +60° (c=1 in Water)
Formelmasse 194.18
Reinheit (%) 95%