Learn More
D-Pinitol, TRC
Artikelnummer. 30355955
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30355955 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30355955 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD21294010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Pinitol
CAS 10284-63-6
Summenformel C7 H14 O6
Menge 10 g
Synonym 3-O-Methyl-D-chiro-inositol, Matezit, Pinit, Sennit, Sennitol
InChI-Formel InChI=1S/C7H14O6/c1-13-7-5(11)3(9)2(8)4(10)6(7)12/h2-12H,1H3/t2-,3-,4-,5-,6+,7+/m0/s1
SMILES CO[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
IUPAC-Name (1R,2S,4S,5S)-6-Methoxycyclohexan-1,2,3,4,5-pentol
Molekulargewicht (g/mol) 194.18
Formelmasse 194.079