Learn More
D-Pipecolinic acid, MedChemExpress
Beschreibung
D-Pipecolinic acid is a normal human metabolite found in human biofluids.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | D-Pipecolinic acid |
| CAS | 1723-00-8 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C6H11NO2 |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : 66.67 mg/mL (516.18 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble or slightly soluble) |
| SMILES | O=C([C@@H]1NCCCC1)O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 129.16 |
| Formelmasse | 129.16 |
| Mehr anzeigen |