Learn More
D-(-)-Prolinamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15463997
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15463997
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H30901.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 62937-45-5 | C5H10N2O | 114.15 g/mol
It can be used in the synthesis of proline derivatives as efficient organocatalysts for aldol reaction on water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es kann in der Synthese von Prolinderivaten als effiziente Organokatalysatoren für Aldol-Reaktionen auf Wasser verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62937-45-5
Summenformel C5H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 114.15
MDL-Nummer MFCD00153457
InChI-Schlüssel VLJNHYLEOZPXFW-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-prolinamide, r-prolinamide, h-d-pro-nh2, r-pyrrolidine-2-carboxamide, 2r-pyrrolidine-2-carboxamide, d-proline amide, h-d-pro-nh, d-pro-nh2, 2r-2-carbamoylpyrrolidine, 2-pyrrolidinecarboxamide, 2r
PubChem CID 447554
IUPAC-Name (2R)-Pyrrolidin-2-carboxamid
SMILES NC(=O)C1CCCN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-(-)-Prolinamide
Schmelzpunkt 100°C to 103°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Optische Drehung +107° (c=2 in Ethanol)
Formelmasse 114.15
Reinheit (%) 98%