Learn More
D-Proline, TRC
Artikelnummer. 30423917
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30423917 1 g
30425926 5 g
30427186 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30423917 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP7559901G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 344-25-2
Summenformel C5 H9 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 115.13
Synonym D-Proline, Proline, D- (8CI), (+)-(R)-Proline, (R)-(+)-Proline, (R)-2-Carboxypyrrolidine, (R)-Proline, (R)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid, (R)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid, D-(+)-Proline
IUPAC-Name (2R)-pyrrolidine-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)[C@H]1CCCN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Proline
InChI-Formel InChI=1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m1/s1
Menge 1 g
Formelmasse 115.0633
Versandbedingung Room Temperature