Learn More
D-Psicose, TRC
Artikelnummer. 30136530
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Milligramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136530 100 mg 100 Milligramm
30133030 1 g 1 Gramm
17938124 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136530 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP839620100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 551-68-8
Summenformel C6 H12 O6
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
Synonym D-Psicose, Psicose, D- (8CI), D-Allulose, D-ribo-2-Hexulose
IUPAC-Name (3 R,4 R,5 R)-1,3,4,5,6-Pentahydroxyhexan-2-on
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C(=O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Psicose
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6+/m1/s1
Formelmasse 180.0634
Reinheit (%) >95%