Learn More
D-(-)-Chinasäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398216
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11398216 5 g 5 Gramm
11308226 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398216 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15238.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 77-95-2 | C7H12O6 | 192.17 g/mol
D(-)-Quinic Acid is used in the synthesis of anti-influenza/anti-swine flu medication.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D(-)-Chinsäure wird bei der Synthese von Medikamenten gegen Influenza/gegen die Schweinegrippe verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (400 g/l), Methanol und Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-95-2
Summenformel C7H12O6
Molekulargewicht (g/mol) 192.17
MDL-Nummer MFCD00003864
InChI-Schlüssel AAWZDTNXLSGCEK-UHFFFAOYNA-N
Synonym quinic acid, d---quinic acid, --quinic acid, chinic acid, kinic acid, chinasaure, quinate, l-quinic acid, d-quinic acid, unii-058c04bgyi
PubChem CID 6508
IUPAC-Name 1,3,4,5-tetrahydroxycyclohexane-1-carboxylic acid
SMILES OC1CC(O)(CC(O)C1O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-(-)-Quinic acid
Schmelzpunkt 162°C to 167°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Beilstein 2212412
Merck Index 14,8059
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (400g/L),methanol and dimethyl sulfoxide.
Optische Drehung −44° (c=20 in Water)
Formelmasse 192.17
Reinheit (%) 98%