Learn More
D-(+)-Raffinose-Pentahydrat, TRC
Artikelnummer. 30410662
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30410662 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30410662 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR073000250G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-(+)-Raffinose pentahydrate
CAS 17629-30-0
Summenformel C18 H32 O16 . 5 H2 O
Menge 250 g
Synonym α-D-Glucopyranoside','β-D-fructofuranosyl O-α-D-galactopyranosyl-(1→6)-','hydrate (1:5) (ACI), Raffinose','pentahydrate (8CI), α-D-Glucopyranoside','β-D-fructofuranosyl O-α-D-galactopyranosyl-(1→6)-','pentahydrate (9CI), D-(+)-Raffinose pentahydrate, D-Raffinose pentahydrate
InChI-Formel InChI=1S/C18H32O16.5H2O/c19-1-5-8(22)11(25)13(27)16(31-5)30-3-7-9(23)12(26)14(28)17(32-7)34-18(4-21)15(29)10(24)6(2-20)33-18;;;;;/h5-17,19-29H,1-4H2;5*1H2/t5-,6-,7-,8+,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15+,16+,17-,18+;;;;;/m1...../s1
SMILES O.O.O.O.O.OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](O[C@]3(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
IUPAC-Name (2S,3R,4S,5R,6R)-2-{[(2R,3S,4S,5R,6R)-6-{[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy}-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methoxy}-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
Molekulargewicht (g/mol) 594.51
Formelmasse 594.2219