Learn More
D-Ribonolakton, TRC
Artikelnummer. 30008567
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30008567 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30008567 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR4160005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-(+)-Ribonicacid-gamma-lactone
CAS 5336-08-3
Summenformel C5 H8 O5
Menge 5 g
Synonym D-Ribonic acid, γ-lactone, Ribonic acid, γ-lactone, D- (8CI), (+)-Ribonolactone, D-(+)-Ribonic acid lactone, D-(+)-Ribonic acid γ-lactone, D-(+)-Ribonolactone, D-Ribono-1,4-lactone, D-Ribono-γ-lactone, D-Ribonolactone, D-Ribopentono-1,4-lactone, NSC 1031, Ribonic acid 1,4-lactone
InChI-Formel InChI=1S/C5H8O5/c6-1-2-3(7)4(8)5(9)10-2/h2-4,6-8H,1H2/t2-,3-,4-/m1/s1
SMILES OC[C@H]1OC(=O)[C@H](O)[C@@H]1O
IUPAC-Name (3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(Hydroxymethyl)oxolan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 148.11
Formelmasse 148.0372