Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-(-)-Ribose, 98 %
Product Code. 11433508
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11433508 250 g 250 Gramm
11413508 10 g 10 Gramm
11423508 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11433508 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. A17894.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 50-69-1 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
D-(-)-Ribose is mainly used as a very basic source of metabolism of life. It is also used as a precursor for virazole, adenosine, thymidine, cytidine, fluoro-thymidine, 2-methyl adenosine, pyrromonazole toxina and adenosine methionine. It is further used in the synthesis of vitamin B2 (riboflavin), tetra-O-acetyl-ribose and nucleoside. It finds application as food additives and as supplement in cell culture.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-(-)-Ribose wird hauptsächlich als eine grundlegende Quelle des Stoffwechsels des Lebens verwendet. Sie wird auch als Vorstufe für Virazol, Adenosin, Thymidin, Zytidin, Fluor-Thymidin, 2-Methyladenosin, Pyrromonazol-Toxina und Adenosin-Methionin verwendet. Es wird auch in der Synthese von Vitamin B2 (Riboflavin), Tetra-O-Acetyl-Ribose und Nukleosid verwendet. Es findet Anwendung als Lebensmittelzusatzstoff und als Ergänzung in der Zellkultur.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 50-69-1
Summenformel C5H10O5
Molekulargewicht (g/mol) 150.13
MDL-Nummer MFCD00135453
InChI-Schlüssel HMFHBZSHGGEWLO-ZHZWXSSZNA-N
Synonym 2r,3r,4r-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-d-ribose, ribose, d, d--ribose, aldehydo-d-ribo-pentose, ribo-2,3,4,5-tetrahydroxyvaleraldehyde, d, d-ribo-2,3,4,5-tetrahydroxyvaleraldehyde, ribose 9ci, dsstox_cid_23917, dsstox_gsid_43917
PubChem CID 5311110
ChEBI CHEBI:47014
IUPAC-Name (2R,3R,4R)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentanal
SMILES OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H]1O
Specifications
Chemischer Name oder Material D-(-)-Ribose
Schmelzpunkt 82°C to 86°C
Prozentgehaltsbereich 0.98
Menge 250 g
Beilstein 1723081
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,8204
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in ether.
Optische Drehung −20° (c=10 in Water, 28h)
Formelmasse 150.13
Reinheit (%) 98%