Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(-)-Ribose, +99.5 %
Artikelnummer. 10695372 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10695372 25 g Glasflasche 25 Gramm
10320164 5 g Glasflasche 5 Gramm
10605382 100 g Glasflasche 100 Gramm
10629443 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10695372 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 132360250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.40 €
    67.65 € / 25 Gramm
    Sparen 7.75 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 50-69-1 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-69-1
Summenformel C5H10O5
Molekulargewicht (g/mol) 150.13
MDL-Nummer MFCD00135453
InChI-Schlüssel HMFHBZSHGGEWLO-ZHZWXSSZNA-N
Synonym 2r,3r,4r-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-d-ribose, ribose, d, d--ribose, aldehydo-d-ribo-pentose, ribo-2,3,4,5-tetrahydroxyvaleraldehyde, d, d-ribo-2,3,4,5-tetrahydroxyvaleraldehyde, ribose 9ci, dsstox_cid_23917, dsstox_gsid_43917
PubChem CID 5311110
ChEBI CHEBI:47014
SMILES OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(-)-Ribose
Schmelzpunkt 88.0°C to 92.0°C
Farbe Beige bis Weiß oder Gelb
Verlust bei Trocknung 1% max. (40°C, 5 hrs, 20 torr)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (ELSD) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 01, I, 434
Merck Index 15, 8328
Spezifischer Drehzustand − 20.00 (20.00°C c=4,H2O)
Spezifische Drehung − 20.00
IUPAC-Name (3R,4S,5R)-5-(hydroxymethyl)oxolane-2,3,4-triol
Formelmasse 150.13
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver