Learn More
Melford D-(-)-Salicin
Artikelnummer. 30018794
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018794 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30018794 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. S23200100.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
CAS-Nummer: 138-52-3
Molekularformel: C13H18O7
Molekulargewicht: 286,3
Chemische Reinheit: > 99%
Löslich in: Wasser
Bei Raumtemperatur lagern.
Spezifikation
CAS 138-52-3
Summenformel C13H18O7
Menge 100 g