Learn More
D-Salicin, TRC
Artikelnummer. 30411800
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30411800 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30411800 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS08760010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salicin
CAS 138-52-3
Summenformel C13 H18 O7
Menge 10 g
Synonym 2-(Hydroxymethyl)phenyl β-D-glucopyranoside, 1-β-D-Glucosyloxy-2-hydroxymethylbenzene, D-Salicin, NSC 5751, Salicin, Salicine, Salicoside, Salicyl alcohol glucoside, Saligenin β-D-glucopyranoside, o-(Hydroxymethyl)phenyl β-D-glucopyranoside
InChI-Formel InChI=1S/C13H18O7/c14-5-7-3-1-2-4-8(7)19-13-12(18)11(17)10(16)9(6-15)20-13/h1-4,9-18H,5-6H2/t9-,10-,11+,12-,13-/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-[2-(Hydroxymethyl)phenoxy]oxan-3,4,5-Triol
Molekulargewicht (g/mol) 286.28
Formelmasse 286.1053