Learn More
Systec™ Horizontale Tischautoklaven der D-Serie, Systec DX
Artikelnummer. p-8015297
Click to view available options
Modell:
DX-23
DX-65
DX-90
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10255822
Marke: Systec™ 2090
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese Autoklaven eignen sich zum Sterilisieren von Feststoffen, Flüssigkeiten sowie biologischen Gefahrstoffen. Systec™ Horizontale Tischautoklaven der D-Serie bestechen durch ihre kompakte und platzsparende Bauweise. Für alle Laboranwendungen, einschließlich anspruchsvoller Sterilisationsverfahren.
Standardeigenschaften
  • Integrierter, separater Dampfgenerator
  • Gehäuse, Stützrahmen und Druckgefäß aus korrosionsbeständigem Edelstahl
  • Temperatur- und Druckbereich 140 °C, 4 bar (mit Ausnahme von Systec D-23)
  • LCD-Display und vollautomatischer Mikroprozessorsteuerung
  • Anzahl an Sterilisationprogrammen: Bis zu 25
  • codegeschütze Zugangsrechte für geänderte Parameter und sicherheitsrelevante Eingriffe
  • Interner Speicher für das Speichern von bis zu 500 Sterilisationszyklen
  • Zeitschaltuhr für das Starten von Programmen
  • Automatisches Befüllen: automatischer Zufluss von demineralisiertem Wasser zur Dampferzeugung
  • Flexibler PT-100-Temperaturfühler
  • Zusätzlicher Temperaturfühler im Kondensatablass
  • Temperaturhaltefunktion für Flüssigkeiten nach Ende des Programms
  • Spezialprogramm für Durham-Röhrchen
  • Berechnung des F0-Werts
  • Spezialprogramm für Abfallstoffsterilisation mit impulsartiger Erhitzung für einen effizienteren Luftablass
  • Wassergekühlter Dampfablass, thermostatisch gesteuert
  • Programmierbares, automatisches Öffnen der Türen nach Ende des Programms
  • RS-232- und RS-485-Schnittstellen für externen Datentransfer (netzwerkkompatibel)
Lieferbare Optionen
  • Erweiterung der Temperatur- und Druckbereiche auf 150 °C/5 bar (bei einem Kammervolumen von 65 Liter und höher)
Optionen für Prozessoptimierung
  • Schnelles Abkühlen für ein effizientes und sicherer Abkühlen von Flüssigkeiten
  • Vakuumsystem für eine validierbare Sterilisation von Feststoffen und Abfallstoffen in Abfallbeuteln
  • Extra trocken: für das Trocknen von Feststoffen (nur in Kombination mit dem optionalen Vakuumsystem)
  • Ablassfiltration (einschließlich Kondensatinaktivierung) für die sichere Sterilisation von gefährlichen, biologischen Substanzen
Dokumentationsoptionen
  • Integrierter Drucker für die Chargendokumentation
  • PC-Software für eine umfangreiche Dokumentation
  • Dokumentations-SD: Datenspeicherung auf einer SD-Karte von bis zu 10,000 Sterilisationszyklen und Übertragung von Daten auf einen PC
Spezifikation
Außentiefe (metrisch) 970 mm
Bauweise/Design Horizontal-Tischgerät
Kapazität (metrisch) 95 l (gesamt), 90 l (nominal)
Tiefe (metrisch) Kammer 700 mm
Durchmesser (metrisch) Kammer 400 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für alle Laboranwendungen, auch für anspruchsvolle Sterilisationsprozesse nach dem neuesten Stand der Technik
Außenhöhe (metrisch) 630 mm
Modell DX-90
Produkttyp Tischautoklav der D-Serie
Temperatur (metrisch) 140 °C
Display LCD-Anzeige und vollautomatische Mikroprozessorsteuerung
Elektrische Anforderungen 380 bis 400 V, 50/60 Hz, 16 A, 3 Phasen plus Nullleiter
Betriebsdruck 4 bar
Außenbreite (metrisch) 750 mm