Learn More
Systec™ HORIZONTAL AUTOCLAVE 150L AUTOMATI AUTOMATIS
Artikelnummer. 12092959
Click to view available options
Tiefe (metrisch) Kammer:
750 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12092959
Marke: Systec™ 1650
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Sterilisieren Sie Feststoffe, Flüssigkeiten und gefährliche biologische Substanzen mit diesen Autoklaven. Die horizontalen Tisch-Autoklaven der D-Serie von Systec™ verfügen über ein kompaktes und platzsparendes Design. Für grundlegende Laboranwendungen und die Sterilisation von Medien.
Standard/Open Rack
  • Add accessory inserts suit your glassware mix (sold separately)
  • Models are available for use in any SteamScrubber, FlaskScrubber or FlaskScrubber Vantage Series Washer
Spindle Rack
  • Provides direct injection cleaning and forced air drying through the spindles
  • May be removed and plugged to accommodate accessory inserts (sold separately)
  • Accommodate glassware up to 22.6cm (8.9 in. high)
Lower Spindle Rack
  • Accommodates glassware up to 47cm (18.7 in.) high without upper rack in place
  • Accommodates glassware up to 27cm (10.6 in.) high with upper rack in place
  • May be used in place of the Lower Standard Rack in any SteamScrubber
Spezifikation
Außentiefe (metrisch) 1.050 mm
Bauweise/Design Horizontal-Tischgerät
Kapazität (metrisch) 160 l (gesamt), 150 l (nominal)
Tiefe (metrisch) Kammer 750 mm
Durchmesser (metrisch) Kammer 500 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für grundlegende Laboranwendungen und die Sterilisation von Medien
Außenhöhe (metrisch) 730 mm
Modell DE-150
Produkttyp Tischautoklav der D-Serie
Temperatur (metrisch) 140 °C
Display LCD-Anzeige und vollautomatische Mikroprozessorsteuerung
Elektrische Anforderungen 380 bis 400 V, 50/60 Hz, 16 A, 3 Phasen plus Nullleiter
Betriebsdruck 4 bar
Außenbreite (metrisch) 850 mm