Learn More
D-Serin-Methylester-Hydrochlorid, TRC
Catalog No. 30138624
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Packungsgröße
30138624 25 g 25 Gramm
30134586 2.5 g 2.50 Gramm
30008709 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Catalog No. 30138624 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS27101025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5874-57-7
Summenformel C4 H9 N O3 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 155.58
Synonym D-Serine, methyl ester, hydrochloride (1:1), D-Serine, methyl ester, hydrochloride (9CI), Serine, methyl ester, hydrochloride, D- (8CI), (2R)-3-Hydroxy-l-methoxy-l-oxopropan-2-aminium chloride, (R)-2-Amino-3-hydroxypropionic acid methyl ester hydrochloride, (R)-Methyl 2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, Methyl D-serinate hydrochloride, D-Serine methyl ester hydrochloride, (R)-Serine methyl ester hydrochloride, Methyl (2R)-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride
IUPAC-Name Methyl (2R)-2-amino-3-hydroxypropanoathydrochlorid
SMILES Cl.COC(=O)[C@H](N)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Serine Methyl Ester Hydrochloride
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H9NO3.ClH/c1-8-4(7)3(5)2-6;/h3,6H,2,5H2,1H3;1H/t3-;/m1./s1
Formelmasse 155.0349