Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Sorbitol, 97 %
Artikelnummer. 10813781 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10813781 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10616830 5 g Glasflasche 5 Gramm
10418870 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10396820 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10113570 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10185253 10 kg Plastikeimer 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10813781 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 132731000
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 50-70-4 | C6H14O6 | 182.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-70-4
Summenformel C6H14O6
Molekulargewicht (g/mol) 182.17
MDL-Nummer MFCD00004708
InChI-Schlüssel FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Synonym d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, diakarmon, glucarine, sorbol, d---sorbitol
PubChem CID 5780
ChEBI CHEBI:17924
IUPAC-Name (2R,3R,4R,5S)-Hexan-1,2,3,4,5,6-Hexol
SMILES C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Sorbitol
Schmelzpunkt 95.0°C to 99.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (on anhydrous substance) (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Beilstein 1533
Merck Index 158851
Spezifischer Drehzustand + 4.00 (20.00°C per eur. pharm.)
Spezifische Drehung + 4.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in acetic acid, soluble in glycerol and propylene glycol, slightly soluble in methanol, ethanol, phenol,, acetamide, acetone, dmf and pyridine, practically insoluble in most other org. sol
Formelmasse 182.17
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Granulares weißes Kristallpulver