Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Sorbitol, 97 %
Artikelnummer. p-3737380 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10616830 5 g Glasflasche 5 Gramm
10813781 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10418870 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10396820 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10113570 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10185253 10 kg Plastikeimer 10 Kilogramm
6 options
Artikelnummer. 10616830
Marke: Thermo Scientific Chemicals 132730050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 50-70-4 | C6H14O6 | 182.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-70-4
Summenformel C6H14O6
Molekulargewicht (g/mol) 182.17
MDL-Nummer MFCD00004708
InChI-Schlüssel FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Synonym d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, diakarmon, glucarine, sorbol, d---sorbitol
PubChem CID 5780
ChEBI CHEBI:17924
IUPAC-Name (2R,3R,4R,5S)-Hexan-1,2,3,4,5,6-Hexol
SMILES C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Sorbitol
Schmelzpunkt 95.0°C to 99.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (on anhydrous substance) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 1533
Merck Index 158851
Spezifischer Drehzustand + 4.00 (20.00°C per eur. pharm.)
Spezifische Drehung + 4.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in acetic acid, soluble in glycerol and propylene glycol, slightly soluble in methanol, ethanol, phenol,, acetamide, acetone, dmf and pyridine, practically insoluble in most other org. sol
Formelmasse 182.17
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Granulares weißes Kristallpulver