Learn More
D-Sorbit, Reagenz für die Molekularbiologie, ≥ 98%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11476621 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11476621 100 g
11486621 1 kg
11496621 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11476621 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219485180
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
D-Sorbit, Reagenz für die Molekularbiologie, ≥ 98% kann zur Erzeugung von osmotischem Stress, zum Waschen von Sphäroplasten und bei der isoelektrischen Fokussierung zur Minimierung des endoosmotischen Flusses in Agarosegelen verwendet werden.
  • D-Sorbit ist ein Zuckeralkohol, der häufig als Zuckerersatz verwendet wird.
  • Es kommt natürlich vor und wird auch synthetisch aus Glukose hergestellt.
  • Die Lebensmittelindustrie verwendet D-Sorbit als Zusatzstoff in Form eines Süßungsmittels, Feuchthaltemittels, Emulgators, Verdickungsmittels oder Nahrungsergänzungsmittels.
  • D-Sorbit wurde auch in Kosmetika, Papier und Arzneimitteln gefunden.
  • D-Sorbit kommt natürlicherweise in vielen Pflanzen durch Photosynthese vor, von Algen bis hin zu höheren Früchten der Familie Rosaceae.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-70-4
Summenformel C6H14O6
Synonym d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, diakarmon, glucarine, sorbol, d---sorbitol
PubChem CID 5780
ChEBI CHEBI:17924
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-sorbitol
Schmelzpunkt 230 °F
Farbe Weiß
Dichte 1,49 g/cm3 bei 59 °F
pH 7.0
Siedepunkt Sehr hoch
Flammpunkt 542 °F
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslichkeit: 2.750.000 mg/L bei 30 °C
InChI-Schlüssel FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Optische Drehung −2° ±2 (° c = 2, Wasser)
SMILES C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
IUPAC-Name (2R,3R,4R,5S)-Hexan-1,2,3,4,5,6-Hexol
Molekulargewicht (g/mol) 182.172
Formelmasse 182.2
Dampfdruck 9,9X10-9 mm Hg bei 25 °C
Reinheit (%) ≥ 98%
Güte Molekularbiologische Qualität
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.