Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Sorbitol, 98 %
Artikelnummer. p-4408472
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11357868 500 g 500 Gramm
11367868 2 kg 2 Kilogramm
2 options
Artikelnummer. 11357868
Marke: Thermo Scientific Chemicals 036404.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 50-70-4 | C6H14O6 | 182.172 g/mol
D-sorbitol is added to food products as sweetener. It is also used in industrial and medical applications. Sorbitol often is applied in modern cosmetics as a humectant and thickener.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-70-4
Summenformel C6H14O6
Molekulargewicht (g/mol) 182.172
MDL-Nummer MFCD00004708
InChI-Schlüssel FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Synonym d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, diakarmon, glucarine, sorbol, d---sorbitol
PubChem CID 5780
ChEBI CHEBI:17924
IUPAC-Name (2R,3R,4R,5S)-Hexan-1,2,3,4,5,6-Hexol
SMILES C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Sorbitol
Schmelzpunkt 98°C to 100°C
Prozentgehaltsbereich 98%
Menge 500 g
Beilstein 1721899
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol,acetone and DMF.
Formelmasse 182.17
Physikalische Form Pulver