Learn More
D-Sorbit, wasserfrei, Zellkulturreagenz ≥ 98%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11432031 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11432031 1 kg
11442031 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11432031 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219474201
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
D-Sorbit, wasserfrei, Zellkulturreagenz ≥ 98% wird zur Erzeugung von osmotischem Stress verwendet.
  • Wird zum Waschen von Sphäroplasten und bei der isoelektrischen Fokussierung verwendet, um den endoosmotischen Fluss in Agarosegelen zu minimieren.
  • Kann zur Auslösung von osmotischem Stress verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-70-4
Summenformel C6H14O6
Molekulargewicht (g/mol) 182.17
InChI-Schlüssel FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, glucarine, diakarmon, multitol, sorbilande
PubChem CID 5780
ChEBI CHEBI:17924
Spezifikation
Schmelzpunkt 230°F
Dichte 1.49 g/cm3 at 59°F
pH 7.0
Siedepunkt Very High
Flammpunkt 542°F
Menge 1 kg
Löslichkeitsinformationen Water Solubility: 2,750,000 mg/L at 30°C
Optische Drehung −4 to 0 ° (c=2, water)
Dampfdruck 9.9X10-9 mm Hg at 25°C
Reinheit (%) ≥98%
Güte Zellkulturqualität
Physikalische Form Pulver
Leitfähigkeit <20.0 μS/cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.