Learn More
D-Sorbit, wasserfrei, Zellkulturreagenz ≥ 98%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11442031 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11442031 5 kg
11432031 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11442031 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219474205
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
D-Sorbit, wasserfrei, Zellkulturreagenz ≥ 98% wird zur Erzeugung von osmotischem Stress verwendet.
  • Wird zum Waschen von Sphäroplasten und bei der isoelektrischen Fokussierung verwendet, um den endoosmotischen Fluss in Agarosegelen zu minimieren.
  • Kann zur Auslösung von osmotischem Stress verwendet werden.
Chemische Identifikatoren
CAS 50-70-4
Summenformel C6H14O6
Molekulargewicht (g/mol) 182.17
InChI-Schlüssel FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, glucarine, diakarmon, multitol, sorbilande
PubChem CID 5780
ChEBI CHEBI:17924
Spezifikation
Schmelzpunkt 230 °F
Dichte 1,49 g/cm3 bei 59 °F
pH 7.0
Siedepunkt Sehr hoch
Flammpunkt 542 °F
Menge 5 kg
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslichkeit: 2.750.000 mg/L bei 30 °C
Optische Drehung −4 zu 0 ° (c=2, Wasser)
Dampfdruck 9,9X10-9 mm Hg bei 25 °C
Reinheit (%) ≥ 98%
Güte Zellkulturqualität
Physikalische Form Pulver
Leitfähigkeit <20,0 μS/cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.