Learn More
D-Sorbit-Hexaacetat, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | D-Sorbitol hexaacetate |
| Schmelzpunkt | 100°C to 104°C |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 25 g |
| Formelmasse | 434.39 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Physikalische Form | Pulver |