Learn More
D-Sorbitol, TRC
Artikelnummer. 30009669
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30009669 50 g 50 Gramm
30009561 100 g 100 Gramm
17919754 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009669 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS67710050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-70-4
Summenformel C6 H14 O6
Molekulargewicht (g/mol) 182.17
Synonym Sorbitol, d-Glucitol, d-sorbitol
IUPAC-Name (2R,3R,4R,5S)-Hexan-1,2,3,4,5,6-Hexol
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Sorbitol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
Formelmasse 182.079
Reinheit (%) >95%