Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Saccharose, ≥ 99 %, zur Analyse
Artikelnummer. p-3737411 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 10388943
Marke: Thermo Scientific Chemicals 220902500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
D(+)-Sucrose, CAS Nr. 57-50-1, ist ein Disaccharid, das in einer Vielzahl biochemischer Anwendungen wie der Proteinaufreinigung verwendet wird.Es wird auch als Zucker, Saccharose, Alpha-D-Glucopyranosid und D-(+)-Saccharose bezeichnet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• D(+)-Sucrose ist ein Disaccharid-Kohlenhydrat
• . Es wird auch als Zucker, Saccharose, Alpha-D-Glucopyranosid und D-(+)-Saccharose bezeichnet
Anwendungen
• D(+)-Sucrose kann für die Aufreinigung von Proteinen und Nukleinsäuren verwendet werden
• Die Fettsäureester haben Laboranwendungen in transdermalen Systemen
• Sie wird auch für die Saccharosegradientenzentrifugation verwendet, die zur selektiven Isolierung von Nokardia-Arten aus Boden eingesetzt werden kann
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-50-1
Summenformel C12H22O11
Molekulargewicht (g/mol) 342.30
MDL-Nummer MFCD00006626
InChI-Schlüssel CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonym sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(+)-Sucrose
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.1% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 250 g
Spezifische Drehung +66.3° to +67.0° (24°C, 589nm) (c=26, H20)
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-2,5-Bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
Formelmasse 342.29
Reinheit (%) ≥99.0%
Güte Analyse
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Pellets