Learn More
D(+)-Saccharose, ACS Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10647421 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
Packungsgröße:
25 Kilogramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10647421 1 kg -
10319003 5 kg 5 Kilogramm
10733734 25 kg 25 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10647421 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 424500010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
D(+)-Sucrose, CAS Nr. 57-50-1, ist ein Disaccharid, das in einer Vielzahl biochemischer Anwendungen wie der Proteinaufreinigung verwendet wird.Es wird auch als Zucker, Saccharose, Alpha-D-Glucopyranosid und D-(+)-Saccharose bezeichnet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • D(+)-Sucrose ist ein Disaccharid-Kohlenhydrat.
  • Sie wird auch als Zucker, Saccharose und Alpha-D-Glucopyranosid bezeichnet
Anwendungen
  • D(+)-Sucrose kann für die Protein- und Nukleinsäure-Aufreinigung verwendet werden.
  • Ihre Fettsäureester haben Laboranwendungen in transdermalen Systemen
  • Es wird auch für die Saccharosegradientenzentrifugation verwendet, die zur selektiven Isolierung von Nocardia-Arten aus Boden eingesetzt werden kann.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-50-1
Summenformel C12H22O11
Molekulargewicht (g/mol) 342.30
MDL-Nummer MFCD00006626
InChI-Schlüssel CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonym sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-2,5-Bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(+)-Sucrose
Schmelzpunkt 190.0°C to 192.0°C
Farbe Weiß
Glührückstand 0.01% max.
Verlust bei Trocknung 0.03% max. (105°C)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 1 kg
Beilstein 31,424
Merck Index 15,9012
Spezifische Drehung +66.3° to +66.8° (25°C, 589nm) (c=26, H2O)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1970g/L (15°C). Other solubilities: moderately soluble in glycerol and pyridine
Formelmasse 342.29
Güte ACS-Reagenz
Unlösliche Stoffe 0.005% max
Titrierbare Säure 0.0008 meq/g max
Physikalische Form Kristalle