Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(-)-Tagatose, 99+ %
Artikelnummer. 10266960 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10266960 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10398320 1 g Glasflasche 1 Gramm
10390944 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10266960 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 257892500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
D(-)-Tagatose, >-99,0 %, C6H12O6, CAS-Nummer 87-81-0, tagatose, D, d--tagatose, d-lyxo-hex-2-ulose, 3s,4s,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, UNII-t7a20y888y, Naturlose, tagatose nf, lyxo-2-Hexulose, keto-d-tagatose, 1 g, (5 %-ige Lösg. in H2O) klar farblos bis fast farblos, 99+ %, 01, 4414
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87-81-0
Summenformel C6H12O6
Molekulargewicht (g/mol) 180.156
MDL-Nummer MFCD00134449
InChI-Schlüssel BJHIKXHVCXFQLS-PQLUHFTBSA-N
Synonym 3s,4s,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, lyxo-2-hexulose, tagatose, d, d--tagatose, keto-d-tagatose, tagatose nf, unii-t7a20y888y, d-lyxo-hex-2-ulose, naturlose
PubChem CID 92092
ChEBI CHEBI:47693
IUPAC-Name (3S,4S,5R)-1,3,4,5,6-Pentahydroxyhexan-2-on
SMILES C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(-)-Tagatose
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 1.0% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Beilstein 01, 4414
Merck Index 15, 9161
Spezifischer Drehzustand - 6.00 (20.00°C c=5,water)
Spezifische Drehung -5° to -7° (20°C, 589nm) (c=2, H2O)
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) ≥99.0%
Physikalische Form Kristallpulver