Learn More
D-Talose, TRC
Artikelnummer. 30428689
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Artikelnummer. 30428689
Marke: Toronto Research Chemicals TRCT00556050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Talose
CAS 2595-98-4
Summenformel C6 H12 O6
Menge 50 mg
Synonym D-Talose, Talose','D- (8CI), D(+)-Talose, NSC 224293
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4-,5-,6+/m1/s1
SMILES OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C=O
IUPAC-Name (2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
Formelmasse 180.0634