Learn More
d-Weinsäure, kristallin, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15537834 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15537834 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
15527834 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15537834 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 038605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1219.43 €
    1051.62 € / 2.5 Kilogramm
    Sparen 167.81 €
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-08-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemische Identifikatoren
CAS 87-69-4
Summenformel C4H6O6
Molekulargewicht (g/mol) 150.09
MDL-Nummer MFCD00064207
InChI-Schlüssel FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Synonym L(+)-Weinsäure, 2R,3R-2,3-Dihydroxysuccinsäure, Weinsäure, 2R,3R-2,3-Dihydroxybutanandisäure, r,r-Weinsäure, Dextrotatarsäure, L-Threarsäure, +-I-Weinsäure, dextrotartaric acid, l-threaric acid
PubChem CID 444305
ChEBI CHEBI:15671
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material d-Weinsäure
IUPAC-Name RR-2,3-Dihydroxybutandionsäure
Formelmasse 150.09
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
Menge 2.5 kg
Verpackung Poly-Flasche
Physikalische Form Kristallin
Relative Dichte 1 l = 1.76 kg
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(+)-Tartaric acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: L(+)-Tartaric acid