Learn More
D-(-)-Weinsäure, TRC
Artikelnummer. 30423246
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30423246 25 g 25 Gramm
30417322 100 g -
30414953 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30423246 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT00762525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 147-71-7
Summenformel C4 H6 O6
Molekulargewicht (g/mol) 150.09
Synonym Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, (2S,3S)-, Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, [S-(R*,R*)]-, Tartaric acid, D-(-)- (8CI), (2S,3S)-2,3-Dihydroxybutanedioic acid, (-)-Tartaric acid, (2S,3S)-(-)-Tartaric acid, (2S,3S)-2,3-Dihydroxysuccinic acid, (2S,3S)-Tartaric acid, (S,S)-(-)-Tartaric acid, (S,S)-Tartaric acid, D-(-)-Tartaric acid, D-Tartaric acid, l-Tartaric acid, levo-Tartaric acid
IUPAC-Name (2S,3S)-2,3-Dihydroxybutandionsäure
SMILES O[C@@H]([C@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-(-)-Tartaric Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m0/s1
Formelmasse 150.0164
Reinheit (%) >95%