Learn More
D-(+)-Trehalose-Dihydrat, >99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11477402 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11477402 10 g -
11487402 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11477402 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215394810
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-09-2026
Chemische Identifikatoren
CAS 6138-23-4
Summenformel C12H26O13
Molekulargewicht (g/mol) 378.327
InChI-Schlüssel DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
Synonym trehalose dihydrate, d-+-trehalose dihydrate, a,a-trehalose, d +-trehalose dihydrate, unii-7yin7j07x4, alpha,alpha-trehalose dihydrate, d-trehalose dihydrate, mycose,1-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranoside, alp,alp.-trehalose, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
PubChem CID 181978
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-(+)-Trehalose
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich >99%
Menge 10 g
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}oxan-3,4,5-triol-Dihydrat
Formelmasse 378.3
Physikalische Form Kristallpulver