Learn More
D-(+)-Trehalose-Dihydrat, >99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11487402 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11487402 50 g 50 Gramm
11477402 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11487402 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215394850
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    310.00 €
    295.05 € / 50 Gramm
    Sparen 14.95 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6138-23-4 | C12H26O13 | 378.33 g/mol
Chemische Identifikatoren
CAS 6138-23-4
Summenformel C12H26O13
Molekulargewicht (g/mol) 378.327
MDL-Nummer MFCD00071594
InChI-Schlüssel DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
Synonym Trehalose-dihydrat, D-+-Trehalose Dihydrat, D-(+)-Trehalose Dihydrat, Alpha-, Alpha- und Trehalose-Dihydrat, D-Trehalose-Dihydrat, Mycose,1 -o-alpha-d-Glucopyranosyl-alpha-d-Glucopyranosid, 2r,3s,4s,5r,6r-2-Hydroxymethyl-6-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-Trihydroxy-6-Hydroxymethyltetrahydropyran-2-yl oxy-Tetrahydropyran-3,4,5-triol, mycose,1-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranoside, alp,alp.-trehalose, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
PubChem CID 181978
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(+)-Trehalose
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich > 99 %
Menge 50 g
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-3,4,5-Triol;dihydrat
Formelmasse 378.3
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte Zellkultur
Physikalische Form Kristallpulver