Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-Trehalose, wasserfrei
Artikelnummer. 15467189
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15467189 5 g 5 Gramm
15477189 10 g 10 Gramm
15487189 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15467189 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J66006.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.88 €
    40.65 € / 5 Gramm
    Sparen 9.23 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 99-20-7 | C12H22O11 | 342.30 g/mol
Trehalose, Dihydrate, is an inducer of autophagy, it protect cells against numerous environmental stresses. It is seldom used as a direct replacement for conventional sweeteners. Used as a cryoprotectant in a variety of cell freezing media.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trehalose-Dihydrat ist ein Induktor der Autophagie, es schützt Zellen vor zahlreichen Umweltbelastungen. Es wird selten als direkter Ersatz für herkömmliche Süßstoffe verwendet. Wird als Kryoprotektivum in einer Vielzahl von Zellgefriermedien verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-20-7
Summenformel C12H22O11
Molekulargewicht (g/mol) 342.297
MDL-Nummer MFCD00006628
InChI-Schlüssel HDTRYLNUVZCQOY-LIZSDCNHSA-N
Synonym trehalose, d-trehalose, alpha,alpha-trehalose, mycose, ergot sugar, alpha-d-trehalose, d-+-trehalose, d-+-trehalose, anhydrous, alpha,alpha'-trehalose, trehaose
PubChem CID 7427
ChEBI CHEBI:16551
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}oxane-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-(+)-Trehalose
Namenshinweis anhydrous
Farbe Weiß
Menge 5 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Optische Drehung +197° (c=7 in Water)
Formelmasse 342.3
Physikalische Form Pulver