Learn More
Melford D-(+)-Trehalose-Dihydrat
Artikelnummer. 30018913
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30018913 100 g 100 Gramm
30018914 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018913 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. T82000100.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
  • CAS-Nummer: 6138-23-4
  • Summenformel: C 12 H 22 O 11 2H 2 O
  • Molekulargewicht: 378,3
Spezifikation
CAS 6138-23-4
Summenformel C12H22O11-2H2O
Menge 100 g