Learn More
Melford D-(+)-Trehalose-Dihydrat
Artikelnummer. 30018914
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018914 25 g 25 Gramm
30018913 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018914 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. T8200025.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
  • CAS-Nummer: 6138-23-4
  • Summenformel: C 12 H 22 O 11 2H 2 O
  • Molekulargewicht: 378,3
Spezifikation
CAS 6138-23-4
Summenformel C12H22O11-2H2O
Menge 25 g