Learn More
D-(+)-Trehalose-Dihydrat, >99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11402061 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11402061 5 g 5 Gramm
11422061 25 g 25 Gramm
11432061 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11402061 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219475605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.20 €
    43.05 € / 5 Gramm
    Sparen 2.15 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-09-2026
Chemische Identifikatoren
CAS 6138-23-4
Summenformel C12H26O13
Molekulargewicht (g/mol) 378.327
MDL-Nummer MFCD00071594
InChI-Schlüssel DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
Synonym Trehalose-dihydrat, D-+-Trehalose Dihydrat, D-(+)-Trehalose Dihydrat, Alpha-, Alpha- und Trehalose-Dihydrat, D-Trehalose-Dihydrat, Mycose,1 -o-alpha-d-Glucopyranosyl-alpha-d-Glucopyranosid, 2r,3s,4s,5r,6r-2-Hydroxymethyl-6-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-Trihydroxy-6-Hydroxymethyltetrahydropyran-2-yl oxy-Tetrahydropyran-3,4,5-triol, mycose,1-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranoside, alp,alp.-trehalose, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
PubChem CID 181978
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-(+)-Trehalose Dihydrat
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich > 99 %
Menge 5 g
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-3,4,5-Triol;dihydrat
Formelmasse 378.3
Güte Zellkulturreagenz
Physikalische Form Kristallpulver