Learn More
D-(+)-Trehalose-Dihydrat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11467402 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11467402 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11467402 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215394805
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird als Kryoprotektivum in einer Vielzahl von Zellgefriermedien verwendet. D-(+)-Trehalose-Dihydrat, MP Biomedicals ist ein nichtreduzierender Zucker, der aus zwei Glucoseeinheiten besteht, die durch eine 1-1-alpha-Bindung verbunden sind. Man nimmt an, dass es Pflanzen und Tieren die Fähigkeit verleiht, zu widerstehen.
Trehalose ist ein natürliches, alpha-verknüpftes, nicht-reduzierendes Disaccharid, das durch eineα ,α -1,1-Glucosidbindung zwischen zweiα -Glucose-Einheiten, die bei saurer Hydrolyse 2 Mol D-Glucose ergeben.
  • Enthält 90 % des Kaloriengehalts von Saccharose.
  • Hemmt die Polyglutamin-vermittelte Proteinaggregation sowohl in vivo als auch in vitro
  • Die orale Verabreichung von Trehalose verlängert nachweislich die Lebensspanne bei Mäusen. Huntington Krankheitsmodell
  • Bekannt dafür, sich in osmotisch gestressten Bakterienkulturen anzureichern
  • Schützt vor den negativen Auswirkungen von Dehydrierung
Chemical Identifiers
CAS 6138-23-4
Summenformel C12H26O13
Molekulargewicht (g/mol) 378.327
InChI-Schlüssel DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
Synonym trehalose dihydrate, d-+-trehalose dihydrate, a,a-trehalose, d +-trehalose dihydrate, unii-7yin7j07x4, alpha,alpha-trehalose dihydrate, d-trehalose dihydrate, mycose,1-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranoside, alp,alp.-trehalose, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
PubChem CID 181978
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}oxan-3,4,5-triol-Dihydrat
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O
Specifications
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser (50 mg/ml, klare, farblose Lösung) oder heißem Alkohol.
Formelmasse 378.3
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte Nicht verfügbar
Physikalische Form Pulver