Learn More
D-(+)-Trehalose-Dihydrat, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11453491 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11453491 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11453491 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210309780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    484.00 €
    460.95 € / 100 Gramm
    Sparen 23.05 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Natürliches, alpha-gebundenes Disaccharid wird als proteinstabilisierendes Mittel und Kryoprotektion in Zellgefriermedien verwendet.
  • Trehalose reduziert die Fehmling-Lösung nicht, sondern wird durch Hefe fermentiert
  • Es wird nicht durch alpha-Glucosidase gespalten
  • Die Säurehydrolyse ergibt 2 Mol D-Glucose
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-(+)-Trehalose-Dihydrat
CAS 6138-23-4
Schmelzpunkt 203 °C (Literatur)
Farbe Weiß
Summenformel C12H26O13
Strukturformel C12H22O11 . 2H2O
MDL-Nummer MFCD00071594
Menge 100 g
Synonym Trehalose-dihydrat, D-+-Trehalose Dihydrat, D-(+)-Trehalose Dihydrat, Alpha-, Alpha- und Trehalose-Dihydrat, D-Trehalose-Dihydrat, Mycose,1 -o-alpha-d-Glucopyranosyl-alpha-d-Glucopyranosid, 2r,3s,4s,5r,6r-2-Hydroxymethyl-6-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-Trihydroxy-6-Hydroxymethyltetrahydropyran-2-yl oxy-Tetrahydropyran-3,4,5-triol, mycose,1-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranoside, alp,alp.-trehalose, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser (50 mg/ml – klare, farblose Lösung) oder heißem Alkohol.
InChI-Schlüssel DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-3,4,5-Triol;dihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 378.327
PubChem CID 181978
Formelmasse 378.3
Reinheit (%) ≥ 98%
Physikalische Form Pulver