Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-Xylose, 98+%
Artikelnummer. 11443374
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11443374
Marke: Thermo Scientific Chemicals A10643.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 58-86-6 | C5H10O5
D-(+)-Xylose is used to prepare furfural by acid catalyzed degradation reaction, which acts as a solvent as well as a precursor to synthetic polymers. It is a useful animal medicine involved in the treatment of malabsorption. It finds application in the production of sugar substitute xylitol by subjecting xylose to calyticl hydrogenation process. It is found that it undergoes an atmospheric-pressure enzyme (polyphosphate xylulokinase) driven process to get hydrogen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-(+)-Xylose wird zur Vorbereitung von Furfural durch eine säurekatalysierte Abbaureaktion verwendet, welches als Lösungsmittel sowie als Vorläufer synthetischer Polymere dient. Es ist ein nützliches Tiermedikament zur Behandlung von Malabsorption. Es findet Anwendung in der Produktion des Zuckereraustauschstoffes Xylit, indem es Xylose dem calytischen Hydrierungsverfahren unterzieht. Wie sich herausgestellt hat, wird es unter Atmosphärendruck einem Enzym-gesteuerten (Polyphosphat Xylulokinase) Prozess unterzogen wird, um Wasserstoff zu erhalten.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58-86-6
Summenformel C5H10O5
MDL-Nummer MFCD00151475
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D- (+)-Xylose
Schmelzpunkt 147°C to 151°C
Dichte 1.525
Flammpunkt > 100°C (212°F)
Prozentgehaltsbereich >98%
Menge 100 g
Beilstein 1562108
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,10087
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Optische Drehung +19° (c=10 in water + NH4OH)
Formelmasse 150.13
Reinheit (%) ≥98%