Learn More
D-Xylulose (0,5 m im Wasser), TRC
Artikelnummer. 30456576
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456576 100 mg 100 Milligramm
30452215 25 mg 25 Milligramm
30453707 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30456576 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCX750900100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 551-84-8
Summenformel C5 H10 O5
Molekulargewicht (g/mol) 150.13
Synonym D-threo-2-Pentulose, D-threo-Pentulose (7CI,8CI), D-Xylulose, Xylulose
IUPAC-Name (3S,4R)-1,3,4,5-Tetrahydroxypentan-2-one
SMILES OC[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Xylulose
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3,5-8,10H,1-2H2/t3-,5+/m1/s1
Formelmasse 150.0528
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5 M